Learn More
BICASA Tall Pull-Out Cabinet
Tall Pull-Out Cabinet Laboratory Cabinet constructed with fire-retardant particleboard. Features 5 height adjustable polyurethane powder coated steel sheet trays.
Marca:  BICASA TC.PO.450.900.2003
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 30057567
  • 4170.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Tall Storage Cabinet
  • Suitable for NOT FLAMMABLE repository
  • Metal frame levelling plinth
  • Light Grey matt bonderized Polyurethane powder coating
  • Fire-retardant particleboard BODY 19 mm thickness
  • Light Grey color (2 decorative)
  • Upper air extraction flange 50 mm diameter
  • 5 height adjustable steel sheet trays
  • Light Grey matt bonderized Polyurethane powder coating
  • Solid pull-out door
  • Ergonomic anodized and painted aluminum handle
  • Ventilation Grid
  • Facade Color: Light Grey
Especificaciones
Especificaciones
Storage Cabinet
450 x 900 x 2030 mm
Melamine
Gris claro
5
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
BICASA Tall Pull-Out Cabinet > Dimensions (L x W x H): 450 x 900 x 2030 mm