Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisoles Tammann Al-23
Marca:  Thermo Scientific Chemicals 033058.KF
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15463545
  • 88.44€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
100 mm
1 pieza
15mm
Crisoles Tammann Al-23
Al-23
17mL
20mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Crisoles Tammann Al-23 > Volumen: 17 ml; altura: 100 mm; DI x DE: 15 x 20 mm