Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisoles Tammann Al-23
33.96€ - 1164.00€
Especificaciones
Material | Al-23 |
---|---|
Cantidad | 1 pieza |
Product Type | Crisoles Tammann Al-23 |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Altura (métrico) | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Altura (métrico) | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15403545
|
Thermo Scientific Chemicals
033052.KF |
3mm | 30 mm | 6mm | 0.2mL |
44.12€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
15423545
|
Thermo Scientific Chemicals
033054.KF |
6mm | 80 mm | 10mm | 2.3mL | N/A | N/A | N/A | |||||
15433545
|
Thermo Scientific Chemicals
033055.KF |
8mm | 100 mm | 12mm | 5 ml |
58.19€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
15443545
|
Thermo Scientific Chemicals
033056.KF |
10mm | 100 mm | 15mm | 8mL |
71.15€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
15413545
|
Thermo Scientific Chemicals
033053.KF |
5mm | 50 mm | 8mm | 1mL |
42.61€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
15463545
|
Thermo Scientific Chemicals
033058.KF |
15mm | 100 mm | 20mm | 17mL |
88.44€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
15483545
|
Thermo Scientific Chemicals
033060.KF |
20mm | 280 mm | 24mm | 90mL | N/A | N/A | N/A | |||||
15493545
|
Thermo Scientific Chemicals
033061.KF |
20mm | 100 mm | 25mm | 30 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
15443555
|
Thermo Scientific Chemicals
033066.KF |
58mm | 280 mm | 68mm | 790mL | N/A | N/A | N/A | |||||
15403555
|
Thermo Scientific Chemicals
033062.KF |
28mm | 190 mm | 34mm | 123mL | N/A | N/A | N/A | |||||
15423555
|
Thermo Scientific Chemicals
033064.KF |
38mm | 280 mm | 44mm | 300mL | N/A | N/A | N/A | |||||
15413555
|
Thermo Scientific Chemicals
033063.KF |
28mm | 280 mm | 34mm | 180mL | N/A | N/A | N/A | |||||
15433555
|
Thermo Scientific Chemicals
033065.KF |
47mm | 280 mm | 55mm | 490mL | N/A | N/A | N/A | |||||
15453555
|
Thermo Scientific Chemicals
033067.KF |
58mm | 390 mm | 68mm | 1070mL | N/A | N/A | N/A | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Al-23 | |
1 pieza | |
Crisoles Tammann Al-23 |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Crisoles Tammann Al-23