Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisoles Tammann Al-23
Marca:  Thermo Scientific Chemicals 033061.KF
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15493545
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
100 mm
1 pieza
20mm
Crisoles Tammann Al-23
Al-23
30 ml
25mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Crisoles Tammann Al-23 > Volumen: 30 ml; altura: 100 mm; DI x DE: 20 x 25 mm