Learn More
BRAND™ Tamper-Evident Screw Cap
Tamper-Evident Screw Cap equipped with a silicone seal is suitable for use with microtubes.
Marca: BRAND™ 780775
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Con junta de silicona
- Para microtubos
- Temperatura de funcionamiento entre – 196 y 121 °C
Especificaciones
Junta de silicona | |
Tapón de rosca a prueba de manipulación | |
Amarillo |
Silicona | |
Polipropileno | |
Microtubos 78076064 |