Learn More
BRAND™ Tamper-Evident Screw Cap
Tamper-Evident Screw Cap equipped with a silicone seal is suitable for use with microtubes.
360.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tapón de rosca a prueba de manipulación |
---|---|
Incluye | Junta de silicona |
Material de revestimiento | Silicona |
Material | Polipropileno |
Para utilizar con (equipo) | Microtubos 78076064 |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10309123
|
BRAND™
780774 |
Rojo |
360.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10227823
|
BRAND™
780775 |
Amarillo |
360.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10503914
|
BRAND™
780772 |
Verde |
360.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10582774
|
BRAND™
780771 |
Azul |
360.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10217823
|
BRAND™
780773 |
Morado |
360.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10287623
|
BRAND™
780770 |
Transparente |
360.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- With silicone seal
- For microtubes
- Working temperature between -196 to 121°C
Especificaciones
Tapón de rosca a prueba de manipulación | |
Silicona | |
Microtubos 78076064 |
Junta de silicona | |
Polipropileno |