Learn More
DWK Life Sciences Tapón con precinto cuello ancho, en PP, azul, para frascos con rosca cuadrados en vidrio sodocálcico
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
GL 32
GL 45
GL 54
GL 60
Descripción
Tapón de rosca sin revestimiento de polipropileno azul, a prueba de manipulación para frascos de vidrio sodocálcico de boca ancha/forma baja con rosca DIN.
- Anillo a prueba de manipulación
- Sin revestimiento
- Rosca DIN de forma baja
Especificaciones
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de muestras y reactivos; recogida de muestras; transporte y transporte |
Material | Polipropileno |
Cantidad | 10/Paq. |
Tamaño de rosca (métrico) | GL 32 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Diámetro (métrico) | 44 mm |
Título del producto
DWK Life Sciences Tapón con precinto cuello ancho, en PP, azul, para frascos con rosca cuadrados en vidrio sodocálcico >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido