Learn More
DWK Life Sciences Tapón con precinto boca estrecha, en PP rojo, ventilado, para frascos con rosca en vidrio sodocálcico
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
GL 32
GL 45
Descripción
Tapón con ventilación de rosca de polipropileno rojo para frascos de vidrio de cal sodada de boca estrecha/alta forma DIN. Membrana de PTFE para el flujo de gas bidireccional. Revestimiento de espuma de poliolefina de células cerradas para un sellado eficaz con el cuello de frasco.
- Ventilado con membrana de PTFE para garantizar la seguridad en la capacidad de transferencia de gas bidireccional
- Revestimiento de espuma de poliolefina de células cerradas para un sellado eficaz
- Anillo a prueba de manipulación
- Rosca DIN de forma alta
Especificaciones
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de muestras y reactivos; recogida de muestras; transporte y transporte |
Material | Polipropileno |
Cantidad | 10/paq. |
Tamaño de rosca (métrico) | GL 32 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Diámetro (métrico) | 45 mm |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 10
Título del producto
DWK Life Sciences Tapón con precinto boca estrecha, en PP rojo, ventilado, para frascos con rosca en vidrio sodocálcico >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido