Learn More
Tanshinone IIA, MedChemExpress
MedChemExpress Tanshinone IIA (Tan IIA) is one of the main compositions in the root of red-rooted salvia. Tanshinone IIA may suppress angiogenesis by targeting the protein kinase domains of VEGF/VEGFR2.
Marca: Medchem Express HY-N0135
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Tanshinone IIA (Tan IIA) is one of the main compositions in the root of red-rooted salvia. Tanshinone IIA may suppress angiogenesis by targeting the protein kinase domains of VEGF/VEGFR2.Especificaciones
Tanshinone IIA | |
Red | |
C19H18O3 | |
Dan Shen ketone | |
O=C(C1=C2C=CC3=C1CCCC3(C)C)C(C4=C2OC=C4C)=O | |
294.34 | |
Research | |
COVID-19-immunoregulation |
568-72-9 | |
Research | |
50 mg | |
DMSO : 100 mg/mL (339.74 mM; Need ultrasonic) | |
294.34 | |
99.17% | |
Solid |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.