Learn More
Tanshinone IIA, MedChemExpress
MedChemExpress Tanshinone IIA (Tan IIA) is one of the main compositions in the root of red-rooted salvia. Tanshinone IIA may suppress angiogenesis by targeting the protein kinase domains of VEGF/VEGFR2.
79.65€ - 291.60€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tanshinone IIA |
---|---|
CAS | 568-72-9 |
Color | Red |
Notas de grado de pureza | Research |
Fórmula molecular | C19H18O3 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16493836
|
Medchem Express
HY-N0135 |
25 mg |
159.30€
25 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16444767
|
Medchem Express
HY-N0135 |
50 mg |
291.60€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16428878
|
Medchem Express
HY-N0135 |
10 mg |
79.65€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Tanshinone IIA (Tan IIA) is one of the main compositions in the root of red-rooted salvia. Tanshinone IIA may suppress angiogenesis by targeting the protein kinase domains of VEGF/VEGFR2.Especificaciones
Tanshinone IIA | |
Red | |
C19H18O3 | |
DMSO : 100 mg/mL (339.74 mM; Need ultrasonic) | |
294.34 | |
99.17% | |
Solid |
568-72-9 | |
Research | |
Dan Shen ketone | |
O=C(C1=C2C=CC3=C1CCCC3(C)C)C(C4=C2OC=C4C)=O | |
294.34 | |
Research | |
COVID-19-immunoregulation |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.