Learn More
Gibco™ Medios de crecimiento TAP, optimizados para el cultivo de Chlamydomonas
GREENER_CHOICE
Medios de crecimiento TAP, optimizados para el cultivo de Chlamydomonas
Marca:  Gibco™ A1379801
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12393553
  • 67.00€ / cada uno
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Los medios Gibco™ TAP están optimizados para el crecimiento y mantenimiento de Chlamydomonas reinhardtii. La formulación está lista para su uso en 1X para evitar laboriosos pasos de preparación de medios.
Cada medio Gibco™ TAP se presenta en el premiado frasco Gibco™ diseñado para un uso más fácil en la cabina de bioseguridad, lo que minimiza el riesgo de contaminación y le ayuda a realizar el cultivo celular de forma más uniforme. En conjunto, el embalaje y la calidad superiores, la mayor fiabilidad y la uniformidad mejorada en el cultivo de Chlamydomonas dan como resultado una mayor eficacia global y datos más sólidos (fig. 1, 2).
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Líquido
1 l
Ninguno (listo para usar)
Los medios de crecimiento Gibco™ TAP contienen:
•  1 l de medios Gibco™ TAP; almacenar a 4 °C
Medio de crecimiento
Temperatura ambiente
C. reinhardtii
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2513786 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberA1379801,A1379802
Número de lote2513788 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberA1379801,A1379802
Número de lote2679191 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberA1379801,A1379802
Número de lote2679191 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberA1379801,A1379802
Número de lote2753876 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberA1379801,A1379802
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Gibco™ Medios de crecimiento TAP, optimizados para el cultivo de Chlamydomonas > Cantidad: 1 L