Learn More
MP Biomedicals™ Pol. a granel Taq
Aplicaciones para ciencias de la vida
Marca: MP Biomedicals™ 11EPTQA925
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Preparado para el etiquetado CE IVD de aplicaciones clínicas
Especificaciones
Pol. a granel Taq | |
10 x 250 U | |
5 u/μl | |
ADN polimerasa Taq, tampón estándar 10X con Mg, tampón estándar 10X sin Mg, 25 mM de MgCl2 |
For Resaerch Use Only