Learn More
MP Biomedicals™ Pol. a granel Taq
Aplicaciones para ciencias de la vida
165.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Descripción Pol. a granel Taq
Concentración 5 u/μl
Incluye ADN polimerasa Taq, tampón estándar 10X con Mg, tampón estándar 10X sin Mg, 25 mM de MgCl2
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11467010
Ver documentos
MP Biomedicals™
11EPTQA025
250U
165.00€
250 unidades
11497010
Ver documentos
MP Biomedicals™
11EPTQA325
3 x 250 U
477.00€
750 unidades
11477010
Ver documentos
MP Biomedicals™
11EPTQA100
1000U
564.00€
1000 unidades
11417020
Ver documentos
MP Biomedicals™
11EPTQA925
10 x 250 U
1360.00€
250 unidades
11487010
Ver documentos
MP Biomedicals™
11EPTQA105
5 x 1000 U
2155.00€
1000 unidades
Descripción
Descripción
  • Preparado para el etiquetado CE IVD de aplicaciones clínicas
Especificaciones
Especificaciones
Pol. a granel Taq
5 u/μl
ADN polimerasa Taq, tampón estándar 10X con Mg, tampón estándar 10X sin Mg, 25 mM de MgCl2
Documentos
Product Certifications
Solo para uso en investigación
Título del producto
MP Biomedicals™ Pol. a granel Taq