Learn More
MP Biomedicals™ Pol. a granel Taq
Aplicaciones para ciencias de la vida
Marca:  MP Biomedicals™ 11EPTQA100
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11477010
  • 564.00€ / 1000 unidades
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Preparado para el etiquetado CE IVD de aplicaciones clínicas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Pol. a granel Taq
1000U
5 u/μl
ADN polimerasa Taq, tampón estándar 10X con Mg, tampón estándar 10X sin Mg, 25 mM de MgCl2
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Resaerch Use Only