Learn More
Applied Biosystems™ Reactivos de control positivo interno exógeno TaqMan™
Los reactivos de control positivos internos exógenos TaqMan™ contienen un control interno positivo (IPC) preoptimizado con cebadores prediseñados y una sonda TaqMan™.
560.00€ - 2540.00€
Especificaciones
Formato | Tubo(s) |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | Bajo |
Método de PCR | qPCR |
Velocidad de reacción | Estándar |
Características ecológicas | Embalaje sostenible |
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10085164
![]() |
Applied Biosystems™
4308321 |
1000 reacciones |
2540.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10753447
![]() |
Applied Biosystems™
4308323 |
200 reacciones |
560.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Los reactivos de control positivos internos exógenos Applied Biosystems™ TaqMan™ contienen un control interno positivo (IPC) preoptimizado con cebadores prediseñados y una sonda TaqMan™.
- El IPC se puede enriquecer en muestras para distinguir los verdaderos negativos de objetivo de la inhibición de la PCR (reacción en cadena de la polimerasa)
- Este kit permite a los usuarios amplificar un objetivo de ADN de pocas copias en el mismo tubo con el IPC
- Aunque los ADN del objetivo y el IPC puedan diferir en el número de copias inicial, la concentración de los cebadores del IPC en la reacción de PCR limita de forma que la eficacia de amplificación de la reacción del objetivo no se pone en peligro.
- Los cebadores prediseñados y la sonda TaqMan™ eliminan el diseño del ensayo
- Las directrices de desarrollo rápido del ensayo pueden minimizar el tiempo de optimización. Los componentes individuales proporcionan flexibilidad a la configuración del ensayo
- Los reactivos se pueden almacenar entre 2 °C y 4 °C si se van a consumir en un mes.
- De lo contrario, almacenar entre -20 °C y -25 °C
Nota: No se trata de un kit cuantitativo y no debe utilizarse para la normalización. En su lugar, este kit está diseñado para distinguir los tipos de resultados negativos: una llamada negativa para la secuencia de diana y una llamada positiva para la IPC indica que no hay secuencia diana presente, y una llamada negativa para la secuencia diana y la llamada negativa para el IPC sugieren la inhibición de PCR.
Información de órdenes
Nota: No se trata de un kit cuantitativo y no debe utilizarse para la normalización. En su lugar, este kit está diseñado para distinguir los tipos de resultados negativos: una llamada negativa para la secuencia de diana y una llamada positiva para la IPC indica que no hay secuencia diana
Especificaciones
Tubo(s) | |
qPCR | |
Embalaje sostenible | |
TaqMan™ |
Bajo | |
Estándar | |
TAMRA™ Quencher (3'), VIC™ (5') | |
Reactivo de control positivo interno exógeno |