Learn More
TaqMan™ Kit de transcripción inversa de microARN TaqMan™
Ofrece los componentes necesarios para 200 reacciones con rendimiento óptimo en ensayos de microARN TaqMan™.
Marca: TaqMan™ 4366597
759.65 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Se trata de un kit muy específico que solo cuantifica miARN maduros, no precursores. Se trata de un kit de alta sensibilidad que conserva una cantidad limitada de muestras y requiere solamente de 1 a 10 nanogramos de ARN total. Es un ensayo RT-PCR rápido, sencillo y ampliable de 2 pasos que proporciona resultados de alta calidad en menos de tres horas.
Los componentes de este kit se utilizan con el primer de RT proporcionado con el ensayo de microARN TaqMan™ para convertir ARNmi en ADNc.
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
Especificaciones
Contiene tampón de RT 10X, mezcla de dNTP con dTTP (100 mm total), inhibidor de ARNasa (20 U/μl) y enzima de RT MultiScribe™ (50 U/μl) para 1000 reacciones. Almacene entre -15 y 25 °C. | |
Alto | |
Fast | |
TaqMan™ | |
1,000 reactions | |
Hielo seco | |
Análisis de miARN | |
10 X | |
1000 reacciones | |
ARN |
Sonda de cebado | |
RT-qPCR de 2 paso | |
42 °C | |
Kit de transcripción inversa de microARN | |
MultiScribe™ | |
1000 reacciones | |
10X | |
ADNc | |
Componentes separados | |
200 bp o menos |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2823479 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 4366597 |
2813292 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 4366597 |
2792346 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 4366597 |
2823470 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 4366597 |
2792345 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 4366597 |