Learn More
TaqMan™ Kit de transcripción inversa de microARN TaqMan™
Ofrece los componentes necesarios para 200 reacciones con rendimiento óptimo en ensayos de microARN TaqMan™.
318.00€ - 940.00€
Especificaciones
Método de detección | Sonda de cebado |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | Alto |
Método de PCR | RT-qPCR de 2 paso |
Velocidad de reacción | Fast |
Temperatura óptima de reacción | 42 °C |
Código de producto | Marca | Suficiente para | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Suficiente para | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10146854
|
TaqMan™
4366596 |
200 reacciones |
318.00€
200 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10268364
|
TaqMan™
4366597 |
1000 reacciones |
940.00€
1000 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Se trata de un kit muy específico que solo cuantifica miARN maduros, no precursores. Se trata de un kit de alta sensibilidad que conserva una cantidad limitada de muestras y requiere solamente de 1 a 10 nanogramos de ARN total. Es un ensayo RT-PCR rápido, sencillo y ampliable de 2 pasos que proporciona resultados de alta calidad en menos de tres horas.
Los componentes de este kit se utilizan con el primer de RT proporcionado con el ensayo de microARN TaqMan™ para convertir ARNmi en ADNc.
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
Especificaciones
Sonda de cebado | |
RT-qPCR de 2 paso | |
42 °C | |
Kit de transcripción inversa de microARN | |
Hielo seco | |
10X | |
ADNc | |
ARN |
Alto | |
Fast | |
TaqMan™ | |
MultiScribe™ | |
Análisis de miARN | |
10 X | |
Componentes separados | |
200 bp o menos |