Learn More
TaqMan™, RNA-to-CT™ Kit TaqMan™ RNA-to-CT™ de un paso
Proporciona una cuantificación de ARN coherente para una amplia variedad de ensayos y está validado con la completa biblioteca de Applied Biosystems™ TaqMan™ de ensayos de expresión génica.
Marca: TaqMan™, RNA-to-CT™ 4392653
Descripción
El kit de un paso TaqMan™ RNA-to-CT™ se recomienda para una variedad de aplicaciones, incluidos estudios generales de expresión génica, descubrimiento de biomarcadores y validación de micromatrices.
- Precisión en un amplio rango dinámico para un rendimiento fiable
- Alta sensibilidad, que permite la detección de un bajo número de copias y la cuantificación exacta
- Validado con ensayos de expresión génica TaqMan™ para una configuración experimental sencilla
- Rendimiento constante con una amplia variedad de objetivos, incluidas secuencias largas y ricas en GC y GC.
- Menos pasos de pipeteo, lo que reduce el procedimiento y la posibilidad de errores
Eficacia en una amplia gama de concentraciones de entrada
- La máxima flexibilidad en la cantidad de entrada de plantilla de ARN requiere una eficacia de PCR en tiempo real óptima en una amplia gama de cantidades de plantilla
- El resultado es comparable al del kit de 2 pasos TaqMan™ RNA-to-CT™ y supone una importante mejora en el intervalo dinámico y la sensibilidad con respecto a los reactivos de mezcla maestra RT-PCR de un paso TaqMan™.
Alta sensibilidad con baja concentración de objetivo
- La sensibilidad del kit de un paso TaqMan™ RNA-to-CT™ se validó con una plantilla de ARN sintético del que se conoce el número exacto de copias.
- Se produce un error de muestreo importante al medir cantidades bajas de objetivo, por lo que se requiere realizar un análisis estadístico con varias réplicas para una correcta evaluación.
- El análisis estadístico indica una alta fiabilidad de la cuantificación de la muestra basada en un T-test, de conformidad con tan solo 10 copias de objetivo.
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Suficiente para 40 reacciones con un volumen de reacción de 50 µl. Incluye: • 1 x 1 ml tubo de mezcla maestra (2X) que contiene ADN polimerasa AmpliTaq Gold™ UP, dNTPs (incluido dUTP), referencia pasiva 1 y componentes de tampón optimizados. Almacenar a entre -15 y -25 °C. •1 tubo de 50 µl de mezcla de enzimas 40X RT que contiene la transcriptasa inversa ArrayScript™ UP y el inhibidor de la ARNasa. Almacenar a entre -15 y -30 °C. La vida útil mínima garantizada es de 60 días (fecha de caducidad exacta impresa en el producto y en el certificado de análisis). |
|
RT-qPCR de 1 paso | |
Estándar | |
ROX (premezclado) | |
Kit de un solo paso de RT-PCR | |
40 reactions | |
Hielo húmedo | |
Expresión génica | |
ARN |
Sonda de cebado | |
ADN polimerasa AmpliTaq Gold | |
Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7500, sistema 7700, sistema 7900HT, sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ de Applied Biosystems, StepOne™, Standard Mode, StepOnePlus™, modo estándar | |
RNA-to-CT™, TaqMan™ | |
UP (ultrapura) | |
ArrayScript™ UP | |
40 reacciones | |
40 reacciones |