Learn More
Novus Biologicals™ Tat-Beclin 1 L11 Autophagy Inducing Peptide
Inducing Peptide
Marca: Novus Biologicals™ NBP2-49886-5mg
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Non-species Specific | |
Autophagy Inducing peptide, Tat-Beclin, Tat-Beclin 1, Tat-Beclin 1 peptide, Tat-Beclin peptide, Tat-L11 | |
5 mg | |
This product is supplied lyophilized. Purity is ≥ to 97% (HPLC) |
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. | |
MolecularWeight-theroretical: 3.08 kDa | |
Autophagy |
Título del producto
Novus Biologicals™ Tat-Beclin 1 L11 Autophagy Inducing Peptide > 5 mg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido