Learn More
Novus Biologicals™ Tat-Beclin 1 L11 Autophagy Inducing Peptide
Inducing Peptide
132.00€ - 717.00€
Especificaciones
Especie | Non-species Specific |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. |
Alias de gen | Autophagy Inducing peptide, Tat-Beclin, Tat-Beclin 1, Tat-Beclin 1 peptide, Tat-Beclin peptide, Tat-L11 |
Peso molecular | MolecularWeight-theroretical: 3.08 kDa |
Categoría de investigación | Autophagy |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18620749
|
Novus Biologicals™
NBP2-49886SS |
0.1 mg |
132.00€
0.10 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18651548
|
Novus Biologicals™
NBP2-49886 |
1 mg |
315.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18617916
|
Novus Biologicals™
NBP2-49886-5mg |
5 mg |
717.00€
5 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Especificaciones
Non-species Specific | |
Autophagy Inducing peptide, Tat-Beclin, Tat-Beclin 1, Tat-Beclin 1 peptide, Tat-Beclin peptide, Tat-L11 | |
Autophagy |
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. | |
MolecularWeight-theroretical: 3.08 kDa | |
This product is supplied lyophilized. Purity is ≥ to 97% (HPLC) |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Novus Biologicals™ Tat-Beclin 1 L11 Autophagy Inducing Peptide