missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TDP2 / EAPII Mouse, Clone: TDP2/1258, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno | TDP2 / EAPII |
---|---|
Clon | TDP2/1258 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15900628
|
EnquireBio
51567-MSM1-P1 |
100 μg |
510.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15990618
|
EnquireBio
51567-MSM1-P0 |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
TDP2 / EAPII | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
51567 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified | |
Nuclear and Cytoplasmic | |
Jurkat cells. Lung, Duodenum or Small Intestinal Carcinoma. |
TDP2/1258 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_057698 | |
Recombinant human full-length TDP2 protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
41kDa |