missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Equip Labo™ Ventilador TE
Accesorio de conexión resistente y fiable para ventilador de carcasa.
Marca: Equip Labo™ 5045
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Ventilador CE TE 1500T/M 370 W 220 V
- Ventilador para campana de gases
- Ventilador centrífugo en el pasillo o en la terraza
- Conexión externa máxima a 5 m lineal
- Silla de apoyo e interruptor de proximidad incluidos
- Para campanas extractoras, campanas de vapores estándar y de laboratorio
- Ventilador centrífugo en el pasillo o en la terraza
Especificaciones
Ventilador TE | |
1 unidad | |
370 mm |