Learn More
Cloruro de telurio(IV), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 380.0°C |
Nombre del producto químico o material | Tellurium(IV) chloride |
Punto de fusión | 224.0°C |
Nombre de nota | 99% |
Color | Blanco a amarillo |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 100 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (ex Cl) (Argentometry) |
Fórmula lineal | TeCl4 |
Fieser | 09,443; 10,377; 12,457; 16,316 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
4 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0415719 | Certificado de análisis | 27/02/2023 | 194741000,194740250 |
A0355144 | Certificado de análisis | 12/12/2022 | 194741000,194740250 |
A0415719 | Certificado de análisis | 12/12/2022 | 194741000,194740250 |
A0445106 | Certificado de análisis | 25/08/2022 | 194741000,194740250 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Tellurium(IV) chloride
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de telurio(IV), 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido