Learn More
Cloruro de telurio(IV), 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10702241
Cloruro de telurio(IV), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10702241
25 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10702241
Marca: Thermo Scientific Acros 194740250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10026-07-0
Fórmula molecular Cl4Te
Peso molecular (g/mol) 269.4
Número MDL MFCD00011262
Clave InChI SWLJJEFSPJCUBD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tellurium tetrachloride, telluric chloride, tellurium chloride, tetrachlorotellurium, tellurium iv chloride, tellurium chloride tecl4 , t-4, unii-dny2r5498h, tellurium chloride, t-4, telluricchloride, tecl4
PubChem CID 61443
SMILES Cl[Te](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 380.0°C
Nombre del producto químico o material Tellurium(IV) chloride
Punto de fusión 224.0°C
Nombre de nota 99%
Color Blanco a amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Fórmula lineal TeCl4
Fieser 09,443; 10,377; 12,457; 16,316
Índice Merck 15, 9268
Información de solubilidad Solubility in water: may decompose. Other solubilities: forming teo2 and hcl, soluble in absolute alcohol and toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.4
Porcentaje de pureza 99%
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 3.26
Densidad 3.2600g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
4 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0415719 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/02/2023 Catalog Number194741000,194740250
Número de loteA0355144 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/12/2022 Catalog Number194741000,194740250
Número de loteA0415719 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/12/2022 Catalog Number194741000,194740250
Número de loteA0445106 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2022 Catalog Number194741000,194740250
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tellurium(IV) chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de telurio(IV), 99 %, Thermo Scientific Chemicals >