Learn More
Óxido de telurio(IV), grado técnico, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11360769
Óxido de telurio(IV), grado técnico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11360769
50 g
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Código de producto. 11360769
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010608.18
Solicitar formato a granel o personalizado
It is used as an acousto-optic material and a conditional glass former. The glasses of tellurium oxide have high refractive indices. Owing to the transmission into mid-infrared part of the electromagnetic spectrum, tellurium oxide is of technological interest for optical waveguides. It is also employed in optical fibre amplification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7446-07-3
Fórmula molecular O2Te
Peso molecular (g/mol) 159.60
Número MDL MFCD00011263
Clave InChI LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tellurium iv oxide, tellurium oxide teo2, tellurite teo2, teo2, unii-397e9rke83, oxotellane oxide, telluride oxide, 6-chlorobutyric acid, acmc-1bglqMostrar másMostrar menos
PubChem CID 62638
SMILES O=[Te]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tellurium(IV) Oxide
Punto de fusión 733°C
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Practically insoluble in water. Soluble in NaOH solutions and HCl
Nombre IUPAC dióxido de telurio
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.6
Grado Técnico
Densidad 5.8
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10252072 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/08/2024 Catalog Number010608.30,010608.18
Número de lote61401123 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/12/2022 Catalog Number010608.30,010608.18
Número de loteW26I004 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/10/2022 Catalog Number010608.30,010608.18
Número de loteU31H002 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number010608.30,010608.18
Número de loteZ29E009 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number010608.30,010608.18
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción lactancia o a través de ella
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H362-Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Óxido de telurio(IV), grado técnico, Thermo Scientific Chemicals >