Learn More
Thermographic Measurements Ltd Etiqueta de punto de medición de temperatura
Etiquete recipientes para medición de la temperatura. La etiqueta de punto de medición de temperatura Thermographic™ es la solución perfecta.
Marca:  Thermographic Measurements Ltd M01ETHE099D01P1
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17767514
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Etiqueta sensible al calor con diversos puntos de temperatura
  • Adhesivo/a/s
  • Irreversibles
Especificaciones
Especificaciones
ISO 9001
Para la industria electrónica, automovilística, aeroespacial, siderurgia, metalurgia, industria de los plásticos, investigación de laboratorio, instrumentación, servicios médicos, aplicaciones de la industria alimentaria
13 mm
12 mm
2 to 5 seconds
Wax-melt Technology
Etiqueta de punto de medición de temperatura
Thermax Encapsulated Temperature Indicator 99°C (210°F)
99°C
99°C
99 °C
Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
Single Temperature
Single-use
0.51 in.
40 to 60%
Polyester Film, Acrylic Adhesive
Thermax Encapsulated Temperature Indicator 99°C (210°F)
9 g
0.41 in.
210 °F
210°F
210°F
Sí
± 1 °C
Dual °C (°F)