Learn More
Thermographic Measurements Ltd Etiqueta de punto de medición de temperatura
Etiquete recipientes para medición de la temperatura. La etiqueta de punto de medición de temperatura Thermographic™ es la solución perfecta.
21.75€ - 618.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
---|---|
Desechables | Single-use |
Para utilizar con (aplicación) | Para la industria electrónica, automovilística, aeroespacial, siderurgia, metalurgia, industria de los plásticos, investigación de laboratorio, instrumentación, servicios médicos, aplicaciones de la industria alimentaria |
Altura (imperial) | 0.51 in. |
Altura (métrico) | 13 mm |
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11710929
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE104D01P1 |
104 °C |
21.75€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 14-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11730929
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE116D01P1 |
116 °C |
21.75€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 14-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11790929
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE149D01P1 |
149 °C |
21.75€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 14-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11780939
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE199D01P1 |
199 °C |
25.05€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 14-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11790909
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE044D01P1 |
44 °C |
21.75€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 14-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11700919
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE046D01P1 |
46 °C |
21.75€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 14-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11770919
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE082D01P1 |
82 °C |
21.75€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17767514
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE099D01P1 |
99 °C | N/A | ||||||
Descripción
- Etiqueta de punto de medición
- Variedad de puntos de temperatura
Especificaciones
ISO 9001 | |
Para la industria electrónica, automovilística, aeroespacial, siderurgia, metalurgia, industria de los plásticos, investigación de laboratorio, instrumentación, servicios médicos, aplicaciones de la industria alimentaria | |
13 mm | |
12 mm | |
2 to 5 seconds | |
9 g | |
0.41 in. | |
Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment | |
Single Temperature |
Single-use | |
0.51 in. | |
40 to 60% | |
Polyester Film, Acrylic Adhesive | |
Wax-melt Technology | |
Etiqueta de punto de medición de temperatura | |
Sí | |
± 1 °C | |
Dual °C (°F) |