Learn More
Testo™ Tiras de temperatura Testoterm™
Utilice estas tiras para supervisar la temperatura de objetos en movimiento o pequeños y para el control a largo plazo de las temperaturas de transporte y almacenamiento.Las tiras de temperatura Testoterm™ se pueden aplicar a una variedad de superficies diferentes y reaccionar a aumentos específicos de temperatura cambiando el color de forma irreversible en un plazo de 2 a 3 segundos.
Marca: Testo™ 0646 0108
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Tiras de temperatura autoadhesivas
- Disponibles en paquetes de 10
- Las tiras se desprenden y colocan en el objeto que desea medir
- Cambian de color al superar los umbrales en 2 o 3 segundos
Especificaciones
Autoadhesivo | |
±1,5 °C | |
De 37 °C a 65 °C | |
Tiras autoadhesivas de temperatura |