Learn More
Cytiva TempliPhi™ Sequence Resolver Kit
Uses modified nucleotides in isothermal rolling circle amplification (RCA) to improve results with difficult to sequence templates
Marca: Cytiva 28-9035-29
440.80 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21631" para aplicar la oferta.
Includes: Tampón de muestra, tampón de reacción y mezcla de enzimas
Descripción
- Preparado sin cultivos a partir de colonias bacterianas, soluciones madre de glicerol o ADN purificado, ahorra tiempo y reactivos
- Requiere 20 minutos de tiempo de trabajo
- Excelente rendimiento de acabado de secuencia con resolución de problemas de parada de secuenciación y compresión asociados con plantillas difíciles
- Incremente las posibilidades de éxito en las secuenciaciones de plantillas difíciles con una longitud de lectura de hasta 820 bp Phred 20
- Para usar directamente en reacciones de secuenciación de ciclos sin purificación
- Disponible en tamaños de 20, 50 y 500 reacciones
Especificaciones
Almacene el kit a -70 °C. La mezcla de enzimas debe almacenarse a -70 °C; todos los demás componentes pueden almacenarse a -20 °C. Descongelar los componentes en hielo y mantenerlos entre 0 °C y 4 °C durante la manipulación | |
Amplificación de plantillas complicadas que se emplean para realizar una secuenciación correcta del ADN | |
20 | |
18 h |
El kit de determinación de secuencias illustra TempliPhi utiliza la ADN polimerasa Phi29 altamente procesiva con desplazamiento de cadena y nucleótidos modificados para amplificar las plantillas circulares para secuenciaciones posteriores. | |
1 x 90 μl de tampón de muestra, 1 x 90 μl de tampón de reacción, 1 x 90 μl de mezcla de enzimas | |
Kit de determinación de secuencias illustra TempliPhi |