Learn More
Cytiva TempliPhi™ Sequence Resolver Kit
Uses modified nucleotides in isothermal rolling circle amplification (RCA) to improve results with difficult to sequence templates
473.00€ - 2432.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacene el kit a -70 °C. La mezcla de enzimas debe almacenarse a -70 °C; todos los demás componentes pueden almacenarse a -20 °C. Descongelar los componentes en hielo y mantenerlos entre 0 °C y 4 °C durante la manipulación |
---|---|
Descripción | El kit de determinación de secuencias illustra TempliPhi utiliza la ADN polimerasa Phi29 altamente procesiva con desplazamiento de cadena y nucleótidos modificados para amplificar las plantillas circulares para secuenciaciones posteriores. |
Para utilizar con (aplicación) | Amplificación de plantillas complicadas que se emplean para realizar una secuenciación correcta del ADN |
Tipo de producto | Kit de determinación de secuencias illustra TempliPhi |
Tiempo de prueba | 18 h |
Código de producto | Marca | Incluye | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10308259
|
Cytiva
28-9035-31 |
1 x 900 μl de tampón de muestra, 1 x 900 μl de tampón de reacción, 1 x 100 μl de mezcla de enzimas | 200 |
2432.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11339941
|
Cytiva
28-9035-29 |
1 x 90 μl de tampón de muestra, 1 x 90 μl de tampón de reacción, 1 x 90 μl de mezcla de enzimas | 20 |
473.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Cultureless preparation from bacterial colonies, glycerol stock or purified DNA, saves time and reagents
- Requires 20 minutes hands-on time
- Excellent sequence finishing performance resolving sequencing stop and compression issues associated with difficult templates
- Improve difficult template sequencing success with up to 820 bp Phred 20 read length
- For use directly in cycle sequencing reactions without purification
- Available in sizes of 20, 50 and 500 reactions
Especificaciones
Almacene el kit a -70 °C. La mezcla de enzimas debe almacenarse a -70 °C; todos los demás componentes pueden almacenarse a -20 °C. Descongelar los componentes en hielo y mantenerlos entre 0 °C y 4 °C durante la manipulación | |
Amplificación de plantillas complicadas que se emplean para realizar una secuenciación correcta del ADN | |
18 h |
El kit de determinación de secuencias illustra TempliPhi utiliza la ADN polimerasa Phi29 altamente procesiva con desplazamiento de cadena y nucleótidos modificados para amplificar las plantillas circulares para secuenciaciones posteriores. | |
Kit de determinación de secuencias illustra TempliPhi |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- TempliPhi Sequence Resolver Kit, 200 reactions
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: glycerol