Learn More
Fisher BioReagents™ Terrific Broth, Modified (Granulated)
Utilizado como medio de crecimiento microbiano para el cultivo de cepas de E. coli para la preparación de ADN plasmídico y proteínas recombinantes.
Marca: Fisher BioReagents™ BP9728-2
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Directions for Media Preparation: Add 47.6g to 1L of purified water, such as BP2820 (Fisher BioReagents Microbial Cell Culture Grade Water). Then, add 4 mL of glycerol to the mixture. Heat and frequently agitate to completely dissolve. Before use, sterilize by autoclaving for 15 minutes.
- Greater peptone and yeast concentration allow for higher plasmid yield
- Format: Granulated powder
Especificaciones
Granulated Powder | |
Terrific Broth | |
Casein Peptone 12g/L, Yeast extract 24g/L, Potassium Phosphate, Monobasic 2.2g/L, Potassium Phosphate, Dibasic 9.4g/L | |
Poly Bottle |
Genética molecular | |
Microbiology Media | |
Para el mantenimiento y la propagación de Escherichia coli en procedimientos de biología molecular | |
2 kg |