Learn More
Fisher BioReagents™ Terrific Broth, Modified (Granulated)
Utilizado como medio de crecimiento microbiano para el cultivo de cepas de E. coli para la preparación de ADN plasmídico y proteínas recombinantes.
77.77€ - 306.08€
Especificaciones
Formulario Granulated Powder
Grado Genética molecular
Tipo de medios Terrific Broth
Tipo de producto Microbiology Media
Formulación Casein Peptone 12g/L, Yeast extract 24g/L, Potassium Phosphate, Monobasic 2.2g/L, Potassium Phosphate, Dibasic 9.4g/L
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Tipo de empaquetado Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Tipo de empaquetado Precio Cantidad y disponibilidad  
11306002
Ver documentos
Fisher BioReagents™
BP9728-500
500 g Poly Bottle Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11395992
Ver documentos
Fisher BioReagents™
BP9728-2
2 kg Poly Bottle Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Directions for Media Preparation: Add 47.6g to 1L of purified water, such as BP2820 (Fisher BioReagents Microbial Cell Culture Grade Water). Then, add 4 mL of glycerol to the mixture. Heat and frequently agitate to completely dissolve. Before use, sterilize by autoclaving for 15 minutes.
  • Greater peptone and yeast concentration allow for higher plasmid yield
  • Format: Granulated powder
Especificaciones
Especificaciones
Granulated Powder
Terrific Broth
Casein Peptone 12g/L, Yeast extract 24g/L, Potassium Phosphate, Monobasic 2.2g/L, Potassium Phosphate, Dibasic 9.4g/L
Genética molecular
Microbiology Media
Para el mantenimiento y la propagación de Escherichia coli en procedimientos de biología molecular