Learn More
Thermo Scientific™ Cortadores de tubos Terry Tool
Produzca cortes limpios de 90° de tubos de acero inoxidable de 0,15 y 0,31 cm (0,06 y 0,12 in) usados en el sistema HPLC con los cortadores de tubos Terry Tool Thermo Scientific™.
412.87€ - 420.52€
Especificaciones
Tipo Cortador de tubos
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
10403685
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
60182-509
Tubo de acero inoxidable de 1,59 mm (1/16 in)
420.52€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10260765
Ver documentos
Thermo Scientific™
60182-510
Tubo de acero inoxidable de 1,59 mm (1/8 in)
412.87€
cada uno
Fecha estimada de envío: 09-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Produzca cortes limpios de 90° de tubos de acero inoxidable de 0,15 y 0,31 cm (0,06 y 0,12 in) usados en el sistema HPLC con los cortadores de tubos Terry Tool Thermo Scientific™.
Especificaciones
Especificaciones
Cortador de tubos
Documentos
Product Certifications
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Título del producto
Thermo Scientific™ Cortadores de tubos Terry Tool