Learn More
Éter fenílico terbutílico, 98 %, Thermo Scientific™
118.00€ - 1083.00€
CAS | 6669-13-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H14O |
Peso molecular (g/mol) | 150.22 |
Número MDL | MFCD00049018 |
Clave InChI | PNKZBZPLRKCVLI-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | tert-butoxybenzene, tert-butyl phenyl ether, benzene, 1,1-dimethylethoxy, phenyl-t-butylether, t-butoxybenzene, ether, tert-butyl phenyl, 1,1-dimethylethoxy benzene, tert-butoxy-benzene, phenyl t-butyl ether, benzene,1-dimethylethoxy |
PubChem CID | 81179 |
Nombre IUPAC | (2-metilpropan-2-il)oxibenceno |
SMILES | CC(C)(C)OC1=CC=CC=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15403757
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27689.MD |
250 mg | N/A | ||||||
11322789
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27689.03 |
1 g |
353.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11332789
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27689.06 |
5 g | N/A | ||||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
6669-13-2 | |
150.22 | |
PNKZBZPLRKCVLI-UHFFFAOYSA-N | |
81179 | |
CC(C)(C)OC1=CC=CC=C1 |
C10H14O | |
MFCD00049018 | |
tert-butoxybenzene, tert-butyl phenyl ether, benzene, 1,1-dimethylethoxy, phenyl-t-butylether, t-butoxybenzene, ether, tert-butyl phenyl, 1,1-dimethylethoxy benzene, tert-butoxy-benzene, phenyl t-butyl ether, benzene,1-dimethylethoxy | |
(2-metilpropan-2-il)oxibenceno |
Especificaciones
tert-Butyl phenyl ether | |
0.924 | |
C10H14O | |
MFCD00049018 | |
PNKZBZPLRKCVLI-UHFFFAOYSA-N | |
(2-metilpropan-2-il)oxibenceno | |
81179 | |
98% |
6669-13-2 | |
184°C | |
1.4885 | |
tert-butoxybenzene, tert-butyl phenyl ether, benzene, 1,1-dimethylethoxy, phenyl-t-butylether, t-butoxybenzene, ether, tert-butyl phenyl, 1,1-dimethylethoxy benzene, tert-butoxy-benzene, phenyl t-butyl ether, benzene,1-dimethylethoxy | |
CC(C)(C)OC1=CC=CC=C1 | |
150.22 | |
150.22 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes