missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hach™ Test 'N Tube (TNT) Cuvette Tests

Provides a self-contained package for mixing and measurement. Hach™ Test 'N Tube (TNT) Hach™ Test 'N Tube (TNT) Cuvette Tests include 16mm capped tubes and all necessary reagents in one convenient package for reliable results and easy handling.

Marca:  Hach™ 2714100

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12027032

  • 395.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Provides a self-contained package for mixing and measurement. Hach™ Test 'N Tube (TNT) Hach™ Test 'N Tube (TNT) Cuvette Tests include 16mm capped tubes and all necessary reagents in one convenient package for reliable results and easy handling.

Los productos de Test 'N Tube permiten realizar pruebas prácticas con ampollas y reactivos premedidos listos para usar, todo ello en un práctico paquete. Disponible para la determinación de varios parámetros.

  • Test 'N Tube: Los viales de 16 mm con tapón proporcionan un paquete seguro y autónomo para la mezcla y la medición
  • Sobres de polvo: Paquetes de una sola dosis de reactivo en polvo premedidos
  • Frascos cuentagotas: Para añadir reactivos líquidos fácilmente
  • Reactivos dosificados con precisión y test de cubetas para facilitar la planificación y control de inventario
Especificaciones

Especificaciones

Test de cubetas para determinación colorimétrica
Hach DR900
De 25 a 50 (dependiendo de los espacios en blanco)
De 2 a 150 mg/l de N
Test 'N Tube
Determinación de nitrógeno total
Tubos de 16 mm, solución de reactivo de hidróxido TN, sobres de persulfato en polvo, solución de reactivo C de ácido TN, sobres de reactivo de bisulfito A en polvo, sobres de reactivo indicador B en polvo
1 kit
Digestión de persulfato
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado