Learn More
Hach™ Test 'N Tube (TNT) Cuvette Tests
Provides a self-contained package for mixing and measurement. Hach™ Test 'N Tube (TNT) Hach™ Test 'N Tube (TNT) Cuvette Tests include 16mm capped tubes and all necessary reagents in one convenient package for reliable results and easy handling.
297.00€ - 395.00€
Especificaciones
Descripción | Test de cubetas para determinación colorimétrica |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Hach DR900 |
Cantidad | 1 kit |
Tipo | Test 'N Tube |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Nº de pruebas | Método de prueba | temp | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Nº de pruebas | Método de prueba | temp | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12160072
|
Hach™
2606945 |
Determinación de nitrógeno y amoníaco | Hasta 50 (dependiendo de los espacios en blanco) | Salicilato AmVer | De 0,4 a 50,0 mg/l de NH3-N |
297.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12027032
|
Hach™
2714100 |
Determinación de nitrógeno total | De 25 a 50 (dependiendo de los espacios en blanco) | Digestión de persulfato | De 2 a 150 mg/l de N |
395.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
12037032
|
Hach™
2742645 |
Determinación de fosfato total | De 25 a 50 (dependiendo de los espacios en blanco) | PhosVer 3 con digestión de persulfato ácido | De 0,06 a 3,50 mg/l de PO4 |
309.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Provides a self-contained package for mixing and measurement. Hach™ Test 'N Tube (TNT) Hach™ Test 'N Tube (TNT) Cuvette Tests include 16mm capped tubes and all necessary reagents in one convenient package for reliable results and easy handling.
Test 'N Tube products enable convenient testing with ready to use ampules and pre-measured reagents all packed into one convenient package. Available for determinations of a variety of parameters.
- Test 'N Tube: Capped 16mm vials provide a safe, self-contained package for mixing and measurement
- Powder Pillows: Premeasured, single dose packets of powdered reagent
- Dropper bottles: For easy addition of liquid reagents
- Precisely dosed reagents and test cuvettes for easy planning and inventory control
Especificaciones
Test de cubetas para determinación colorimétrica | |
Hach DR900 | |
1 kit | |
Test 'N Tube |