Learn More
Hach™ Test 'N Tube (TNT) Cuvette Tests
Provides a self-contained package for mixing and measurement. Hach™ Test 'N Tube (TNT) Hach™ Test 'N Tube (TNT) Cuvette Tests include 16mm capped tubes and all necessary reagents in one convenient package for reliable results and easy handling.
Marca: Hach™ 2742645
Descripción
Provides a self-contained package for mixing and measurement. Hach™ Test 'N Tube (TNT) Hach™ Test 'N Tube (TNT) Cuvette Tests include 16mm capped tubes and all necessary reagents in one convenient package for reliable results and easy handling.
Los productos de Test 'N Tube permiten realizar pruebas prácticas con ampollas y reactivos premedidos listos para usar, todo ello en un práctico paquete. Disponible para la determinación de varios parámetros.
- Test 'N Tube: Los viales de 16 mm con tapón proporcionan un paquete seguro y autónomo para la mezcla y la medición
- Sobres de polvo: Paquetes de una sola dosis de reactivo en polvo premedidos
- Frascos cuentagotas: Para añadir reactivos líquidos fácilmente
- Reactivos dosificados con precisión y test de cubetas para facilitar la planificación y control de inventario
Especificaciones
Test de cubetas para determinación colorimétrica | |
Hach DR900 | |
De 25 a 50 (dependiendo de los espacios en blanco) | |
De 0,06 a 3,50 mg/l de PO4 | |
PhosVer 3 con digestión de persulfato ácido |
Determinación de fosfato total | |
Tubos de 16 mm, sobres de persulfato de potasio en polvo, sobres de polvo PhosVer 3, solución de hidróxido de sodio 1,54N, solución de ácido sulfúrico 1,37N | |
1 kit | |
Intervalo bajo | |
Test 'N Tube |