Learn More
KARTELL Test Tube
This Test Tube has a round bottom with a freestanding skirt to allow it to stay upright without a rack.
Marca:  KARTELL 0560100
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10534051
  • 750.00€ / paquete de 1500
Fecha estimada de envío: 04-11-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • 12 mL PS tubes with PE screw caps.
  • Tubes have a round bottom and a freestanding skirt.
Especificaciones
Especificaciones
12 mL
Polystyrene
Sterile
No
103.9 mm
Cylindrical
Autoclavable
Test Tube