Learn More
KARTELL Test Tube
This Test Tube has a round bottom with a freestanding skirt to allow it to stay upright without a rack.
750.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 12 mL |
---|---|
Longitud (métrico) | 103.9 mm |
Material | Polystyrene |
Forma | Cylindrical |
Graduated | No |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10534051
|
KARTELL
0560100 |
Sterile |
750.00€
paquete de 1500 |
Fecha estimada de envío: 04-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- 12 mL PS tubes with PE screw caps.
- Tubes have a round bottom and a freestanding skirt.
Especificaciones
12 mL | |
Polystyrene | |
No |
103.9 mm | |
Cylindrical | |
Test Tube |