Learn More
Pinnacle Brush™ Cepillos de tubos de ensayo con punta de hilo de algodón
Cuenta con punta de hilo de algodón. Los cepillos Pinnacle Brush™ con punta de hilo de algodón tienen un mango de alambre de acero galvanizado.
21.80€
Especificaciones
Tipo de producto | Cepillo para tubos de ensayo |
---|---|
Bristle Material | Fiber |
Material del mango | Cable de acero |
Para utilizar con (equipo) | Tubos de ensayo |
Longitud del cepillo (métrico) | 7 cm |
Código de producto | Marca | Diámetro de la cerda (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro de la cerda (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12318338
|
Pinnacle Brush™
T669 |
25 mm |
21.80€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Punta de hilo de algodón
- Mango metálico
Especificaciones
Cepillo para tubos de ensayo | |
Cable de acero | |
7 cm |
Fiber | |
Tubos de ensayo | |
10 paq. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Pinnacle Brush™ Cepillos de tubos de ensayo con punta de hilo de algodón