Learn More
Velp Scientifica™ Test Tube Rack
Velp Scientifica™ Test Tube Rack is a fundamental accessory of the Velp Scientifica™ (OCB) Open Circulating Bath.
Marca: Velp Scientifica™ A00000093
68.50 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
- Completamente transparente para un control visual constante
- Admite diversos tamaños de tubos de ensayo
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo | |
36 tubos de 11 mm de diámetro | |
36 |
OCB | |
Policarbonato |