Learn More
Velp Scientifica™ Test Tube Rack
Velp Scientifica™ Test Tube Rack is a fundamental accessory of the Velp Scientifica™ (OCB) Open Circulating Bath.
67.45€ - 72.10€
Especificaciones
Descripción | Rack para tubos de ensayo |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | OCB |
Material | Policarbonato |
Código de producto | Marca | N.º de posiciones | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de posiciones | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15359564
|
Velp Scientifica™
A00000092 |
20 | 20 tubos de 17 mm de diámetro |
70.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15369564
|
Velp Scientifica™
A00000093 |
36 | 36 tubos de 11 mm de diámetro |
72.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15368131
|
Velp Scientifica™
A00000094 |
7 | 7 tubos de 29 mm de diámetro |
67.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Completely transparent for a constant visual control
- Supports variety of test tubes sizes
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo | |
OCB | |
Policarbonato |