Learn More
Nitrato de tetraaminoplatino(II), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Tetraammineplatinum(II) nitrate is widely utilized as a precursor to bimetallic Pt/Zn catalysts for the selective hydrogenation of crotonaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tetraammineplatinum(II) nitrate |
Punto de fusión | 262°C (decomposition) |
Forma física | Polvo/trozos |
Cantidad | 5 g |
Información de solubilidad | Miscible with water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 387.21 |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
Z20K009 | Certificado de análisis | 26/12/2024 | 088960.06,088960.03 |
Y26K042 | Certificado de análisis | 27/11/2024 | 088960.06,088960.03 |
U21K024 | Certificado de análisis | 06/09/2024 | 088960.06,088960.03 |
U09K010 | Certificado de análisis | 14/08/2024 | 088960.06,088960.03 |
Q16K026 | Certificado de análisis | 11/06/2024 | 088960.06,088960.03 |