Learn More
Nitrato de tetraaminoplatino(II), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11329359
Nitrato de tetraaminoplatino(II), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329359
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11329359
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 088960.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Tetraammineplatinum(II) nitrate is widely utilized as a precursor to bimetallic Pt/Zn catalysts for the selective hydrogenation of crotonaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20634-12-2
Fórmula molecular H12N6O6Pt
Peso molecular (g/mol) 387.22
Número MDL MFCD00011624
Clave InChI RBAKORNXYLGSJB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetraammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum dinitrate, tetrammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum ii nitrate 1g, tetraammineplatinum ii nitrate, premion, platinum 2+ tetraamine dinitrate, tetraammineplatinum ii nitrate solution, pt w/w cont. ptMostrar másMostrar menos
PubChem CID 146543
Nombre IUPAC azano;platino(2+);dinitrato
SMILES N.N.N.N.[Pt++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraammineplatinum(II) nitrate
Punto de fusión 262°C (decomposition)
Forma física Polvo/trozos
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.21
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteZ20K009 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/12/2024 Catalog Number088960.06,088960.03
Número de loteY26K042 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/11/2024 Catalog Number088960.06,088960.03
Número de loteU21K024 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/09/2024 Catalog Number088960.06,088960.03
Número de loteU09K010 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/08/2024 Catalog Number088960.06,088960.03
Número de loteQ16K026 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number088960.06,088960.03
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetraammineplatinum(II) nitrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Tetraammineplatinumdinitrate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Nitrato de tetraaminoplatino(II), Thermo Scientific Chemicals >