Learn More
Fluoruro de tetrabutilamonio, solución 1M solution en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
133.67€ - 369.84€
Especificaciones
CAS 429-41-4, 109-99-9, 7732-18-5
Color Marrón a verde
Forma física Solución
Fórmula molecular C16H36FN
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]4NF
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10019039
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
433511000
100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™
133.67€
100 ml
13498578
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
433518000
800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™
369.84€
800 ml
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
429-41-4, 109-99-9, 7732-18-5
Solución
[CH3(CH2)3]4NF
−17°C
tetrabutylammonium fluoride, tbaf, tetrabutylazanium fluoride, tetrabutyl ammonium fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride, tetrabutylamine, fluoride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, n,n,n-tributyl-1-butanaminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride 1:1
[F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
261.47
CHEBI:51990
De 0,90 a 1,10 M
0.8870g/mL
Marrón a verde
C16H36FN
MFCD00011747
15,9332
FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M
tetrabutilazanium; fluoruro
2724141
261.46
0.887
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
Susceptible de provocar cáncer.
Puede irritar las vías respiratorias.
Líquido y vapores muy inflamables.
Puede formar peróxidos explosivos.
Puede provocar somnolencia o vértigo.
Declaración de GHS P
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.
- No fumar.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
Aclararse la piel con agua/ducharse.
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/gafas
Palabra de aviso de GHS: Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 207-057-2
Nombre del producto
  • Tetrabutylammonium fluoride, 1M solution in THF, containing ca. 5% water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.