Learn More
Hidróxido de tetrabutilamonio, solución en agua al 40 % de peso (1,5 M), Thermo Scientific Chemicals
44.21€ - 776.87€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabutylammonium hydroxide
Nombre de nota 40 wt.% Solution in Water
CAS 2052-49-5, 7732-18-5
Color Blanco a amarillo
Densidad 0.9950g/mL
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10782791
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
176610500
50 g Frasco de plástico
44.21€
50 g
10459480
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
176612500
250 g Frasco de plástico
153.73€
250 g
10782601
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
176610010
1 kg Frasco de plástico
427.49€
1 Kg
10430364
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
176610025
2.5 kg Frasco de plástico
776.87€
2.50 Kg
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Catalizador de transferencia de fase
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Hidróxido de tetrabutilamonio, solución en agua al 40 % de peso (1,5 M), Thermo Scientific Chemicals