Learn More
Hidróxido de tetrabutilamonio, solución en agua al 40 % de peso (1,5 M), Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 176610025
773.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Catalizador de transferencia de fase
Especificaciones
Tetrabutylammonium hydroxide | |
2052-49-5, 7732-18-5 | |
0.9950g/mL | |
Frasco de plástico | |
[CH3(CH2)3]4NOH | |
2.5 kg | |
05,645; 11,500 | |
tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1 | |
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M | |
tetrabutilazanio;hidróxido | |
2723671 | |
38 to 42% (Total base) |
40 wt.% Solution in Water | |
Blanco a amarillo | |
>100.0°C | |
C16H37NO | |
MFCD00009425 | |
04, II, 634 | |
0.995 | |
Solubility in water: soluble. | |
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC | |
259.48 | |
259.46 | |
Polvo o cristales |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Seguridad y manipulación
- Tetrabutylammonium hydroxide, 40 wt.% solution in water
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0465430 | Certificado de análisis | 14/08/2024 | 176610010,176612500,176610025,176610500 |
A0464900 | Certificado de análisis | 25/07/2024 | 176610010,176612500,176610025,176610500 |
A0464557 | Certificado de análisis | 12/07/2024 | 176610010,176612500,176610025,176610500 |
A0457677 | Certificado de análisis | 14/11/2023 | 176610010,176612500,176610025,176610500 |
A0450481 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 176610010,176612500,176610025,176610500 |