Learn More
Nitrato de tetrabutilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10696494
Nitrato de tetrabutilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10696494
5 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10696494
Marca: Thermo Scientific Acros 420130050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1941-27-1
Fórmula molecular C16H36N2O3
Peso molecular (g/mol) 304.46
Número MDL MFCD00043202
Clave InChI QHOKENWFMZXSEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrabutylammonium nitrate, tetra-n-butylammonium nitrate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, nitrate, tetrabutylazanium nitrate, ammonium, tetrabutyl-, nitrate, n-n-n-tributyl-1-butanaminium nitrate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, nitrate 1:1, tetrabutylammonium ion nitrate, tetrabutylammoniumnitrate, acmc-209exxMostrar másMostrar menos
PubChem CID 16027
Nombre IUPAC tetrabutilazanio; nitrato
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[N+](=O)([O-])[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabutylammonium nitrate
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 116°C to 120°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3(CH2)3)4NNO3
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: <2%
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.46
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0466656 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/10/2024 Catalog Number420130050,420131000,420130250
Número de loteA0463685 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/06/2024 Catalog Number420130050,420131000,420130250
Número de loteA0463684 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/06/2024 Catalog Number420130050,420131000,420130250
Número de loteA0460152 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/02/2024 Catalog Number420130050,420131000,420130250
Número de loteA0460153 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/02/2024 Catalog Number420130050,420131000,420130250
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrabutylammonium nitrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Nitrato de tetrabutilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >