Learn More
Nitrato de tetra-n-butilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11319518
Nitrato de tetra-n-butilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319518
5 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Código de producto. 11319518
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043342.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Tetra-n-butylammonium nitrate is used in coatings, printing ink, rubber, glass, leather and cosmetics. It serves as a supporting electrolyte in liquid ammonia. It is also used in the preparation of nitrates from triflates. It is employed in the inversion of configuration of alcohols through tosylates. It is also a source of NO3- used in nucleophilic substitution reactions. Further, it is used in the conversion of halides into ketones. In addition to this, it is used as a source of nitronium ions for the nitration of olefins, amides, ribonucleosides, glycols and aromatic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1941-27-1
Fórmula molecular C16H36N2O3
Peso molecular (g/mol) 304.475
Número MDL MFCD00043202
Clave InChI QHOKENWFMZXSEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrabutylammonium nitrate, tetra-n-butylammonium nitrate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, nitrate, tetrabutylazanium nitrate, ammonium, tetrabutyl-, nitrate, n-n-n-tributyl-1-butanaminium nitrate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, nitrate 1:1, tetrabutylammonium ion nitrate, tetrabutylammoniumnitrate, acmc-209exxMostrar másMostrar menos
PubChem CID 16027
Nombre IUPAC tetrabutilazanio; nitrato
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[N+](=O)([O-])[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-n-butylammonium nitrate
Punto de fusión 116°C to 118°C
Olor Weak
Cantidad 5 g
Número UN UN1479
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in dichloromethane,acetonitrile,benzene and toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.48
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteM09K038 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/01/2024 Catalog Number043342.14,043342.36,043342.22,043342.06
Número de loteR13F019 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number043342.14,043342.36,043342.22,043342.06
Número de loteE22L02A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/11/2021 Catalog Number043342.14,043342.36,043342.22,043342.06
Número de loteA02Z013 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/11/2021 Catalog Number043342.14,043342.36,043342.22,043342.06
Número de loteE22L02 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog Number043342.14,043342.36,043342.22,043342.06
RUO – Research Use Only
Título del producto
Nitrato de tetra-n-butilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >