Learn More
Tetrahidrofurano, 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15189313
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Tetrahidrofurano, 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15189313
1 L, Frasco de vidrio AcroSeal™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Código de producto. 15189313
Marca: Thermo Scientific Acros 450530010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-99-9, 128-37-0
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00005356
Clave InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofuranoMostrar másMostrar menos
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
Nombre IUPAC oxolano
SMILES C1CCOC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydrofuran
Punto de fusión -108.4°C
Densidad 0.8800g/mL
Punto de ebullición 66.0°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación −21°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Índice de refracción 1.407
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8%
Gravedad específica 0.88
Viscosidad 0.55 mPa.s (20°C)
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, dmf,, methylene chloride and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado Bioquímica
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0459675 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/01/2025 Catalog Number450530025,450530010
Número de loteA0459679 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/01/2025 Catalog Number450530025,450530010
Número de loteA0463888 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/06/2024 Catalog Number450530025,450530010
Número de loteA0459675 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/04/2024 Catalog Number450530025,450530010
Número de loteA0459679 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/01/2024 Catalog Number450530025,450530010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrahydrofuran
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Tetrahidrofurano, 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals >